Få mere at vide
Fluacrypyrim 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluacrypyrim |
| CAS | 229977-93-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fluacrypyrim |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H21 F3 N2 O5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21F3N2O5/c1-12(2)30-19-24-16(20(21,22)23)9-17(25-19)29-10-13-7-5-6-8-14(13)15(11-27-3)18(26)28-4/h5-9,11-12H,10H2,1-4H3/b15-11+ |
| SMIL | CO\C=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1COc2cc(nc(OC(C)C)n2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | methyl (E)-3-methoxy-2-[2-[[2-propan-2-yloxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yl]oxymethyl]phenyl]prop-2-enoate |
| Vis mere |