Få mere at vide
Fluacrypyrim 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325830
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325830 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325830 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13667000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluacrypyrim
CAS 229977-93-9
Analyt- eller komponentnavne Fluacrypyrim
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H21 F3 N2 O5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C20H21F3N2O5/c1-12(2)30-19-24-16(20(21,22)23)9-17(25-19)29-10-13-7-5-6-8-14(13)15(11-27-3)18(26)28-4/h5-9,11-12H,10H2,1-4H3/b15-11+
SMIL CO\C=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1COc2cc(nc(OC(C)C)n2)C(F)(F)F
IUPAC navn methyl (E)-3-methoxy-2-[2-[[2-propan-2-yloxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yl]oxymethyl]phenyl]prop-2-enoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 426.39
Mængde 1 ml
Formel vægt 426.1403 g/mol