Få mere at vide
FLT3-IN-2, MedChemExpress
Beskrivelse
FLT3-IN-2 is a FLT3 inhibitor with IC50 of < 1 μM, detailed information refer to WO 2012158957 A2 and WO 2007013896.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FLT3-IN-2 |
| CAS | 923562-23-6 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H16ClF3N4 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (71.97 mM) |
| SMIL | FC(C1=CC=C(CNC2=NC=C(CC3=CNC4=NC=C(Cl)C=C43)C=C2)C=C1)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.83 |
| Formel vægt | 416.83 |
| Vis mere |