Få mere at vide
Flt-3 inhibitor, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
Beskrivelse
En cellegennemtrængelig thienylcarboxamidforbindelse, der fungerer som en potent, ATP-kompetitiv og meget selektiv Flt-3-hæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- A cell-permeable thienylcarboxamide compound that acts as a potent, ATP-competitive, and highly selective Flt-3 inhibitor
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 mg |
| Oversigt | White |
| Indhold og opbevaring | 2°C to 8°C |
| Til brug med (applikation) | A cell-permeable thienylcarboxamide compound that acts as a potent, ATP-competitive, and highly selective Flt-3 inhibitor |
| Formel vægt | 360.43g/mol |
| Følsomhed | Light Sensitive |
| Produkttype | Signal Transduction Reagent |
| Form | Powder |
| InChI nøgle | FSPQCTGGIANIJZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | COC1=C(OC)C=C(C=C1)C(=O)NC1=C(C(N)=O)C2=C(CCCC2)S1 |
| Vis mere |