Få mere at vide
Flt-3 inhibitor, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
En cellepermeabel thienylcarboxamidforbindelse, der virker som en potent, ATP-konkurrencedygtig og meget selektiv Flt-3-hæmmer
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- En cellegennemtrængelig thienylcarboxamidforbindelse, der fungerer som en potent, ATP-kompetitiv og meget selektiv Flt-3-hæmmer
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 mg |
| Oversigt | Hvid |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | En cellegennemtrængelig thienylcarboxamidforbindelse, der fungerer som en potent, ATP-kompetitiv og meget selektiv Flt-3-hæmmer |
| Formel vægt | 360,43 g/mol |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Produkttype | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Pulver |