Få mere at vide
Floxuridin, TRC
Artikelnummer. 30404927
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30404927 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30404927 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF40587050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Floxuridine
CAS 50-91-9
Molekylær formel C9 H11 F N2 O5
Mængde 50 mg
Synonym Uridine, 2'-deoxy-5-fluoro-, 2'-Deoxy-5-fluorouridine, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluorouracil, 5-Fluoro-2'-deoxy-β-uridine, 5-Fluoro-2'-deoxyuridine, 5-Fluorodeoxyuridine, 5-Fluorouracil 2'-deoxyriboside, 5-Fluorouracil deoxyriboside, FUDR, FdUrd, Floxuridin, Floxuridine, NSC 26740, NSC 27640
InChI formel InChI=1S/C9H11FN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
IUPAC navn 5-fluoro-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 246.19
Formel vægt 246.0652