Få mere at vide
3M™ Flowstream™ Luftregulatorsystem
Artikelnummer. 11771353 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11771353 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 11771353 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100005806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4655.00 DKK
    3157.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 1497.87 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Produkttype Flowstream Regulator
Til brug med (udstyr) arbejdstryk på 3-8 bar
Inkluderer Integreret advarselsfløjte, integreret aktivt kulfilter, remdrejemekanisme, hjælpetilslutning til luftværktøj, integreret lyddæmper (< 65dBA)
Mængde 1 stk.