Få mere at vide
Masterflex™ Flowrør
Artikelnummer. 15287218 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Luftstrømshastighed:
2,5S CFH
25 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Luftstrømshastighed Pakningsstørrelse
15287218 25 ml/min. Hver
15277218 2,5S CFH Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15287218 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 3204770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    962.00 DKK
    796.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 165.17 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Tekniske data
Type Flowrør
Nøjagtighed ±2 % (fuld skala)
Luftstrømshastighed 25 ml/min.
Flydemateriale Safir
Trykvurdering 200 psig
Forbindelser 1/8 tommer NPT (F)
Til brug med (applikation) Direkte-læsende flowrør til luft
Længde (metrisk) 150 mm
Gentagelighed ±0,25 %
Temperatur (metrisk) 121 °C