Få mere at vide
WTW™ Gennemstrømningsbeholder til WTW™ TetraCon™ 325
Artikelnummer. 10737831
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
13 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10737831 13 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10737831 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 203730
På lager
Flowbeholdere til WTW ledningsevnemåleceller er perfekt designet til at udføre målinger uden interferens af kuldioxid gennem luften eller til at undersøge ledningsevnen af opløsninger i lukkede kredsløb. Overtrykket i systemet må ikke overstige 0,5 bar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 13 ml
Farve Klarhed
Oversigt Gennemstrømningsbeholder
Til brug med (udstyr) CellOx™ 325 eller TetraCon™ 325 Ledningsevnecelle
Til brug med (applikation) Til ultrarent vandmåling
Materiale Polypropylen, PVC