Få mere at vide
WTW™ Gennemstrømningsbeholder til WTW™ pH-elektrode
Artikelnummer. 10664131
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
97 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10664131 97 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10664131 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 108060
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 97 ml
Farve Klarhed
Oversigt Gennemstrømningsbeholder
Til brug med (udstyr) pH-elektroder, LTA 01 og LR 325/01 ledningsevneceller, TFK 150 og TFK 530 temperatursonder
Til brug med (applikation) Til ultrarent vandmåling
Materiale Polypropylen, PVC