Få mere at vide
WTW™ Gennemstrømningsbeholder til konduktivitetsceller
Artikelnummer. 10671832
Skift visning
Diameter (metrisk):
18 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10671832 18 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10671832 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 302750
På lager
Flowbeholdere til WTW ledningsevnemåleceller er perfekt designet til at udføre målinger uden interferens af kuldioxid gennem luften eller til at undersøge ledningsevnen af opløsninger i lukkede kredsløb. Overtrykket i systemet må ikke overstige 0,5 bar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Gennemstrømningsbeholder
Diameter (metrisk) 18 mm
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.