Få mere at vide
Cole-Parmer Gennemstrømningsrørvægt, PTFE
Artikelnummer. 30054041 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
3/16 tommer til 1/4 tommer.
5/16 tommer til 7/16 tommer.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse
30054041 5/16 tommer til 7/16 tommer.
30053089 3/16 tommer til 1/4 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30054041 Leverandør Cole-Parmer Leverandørnr. 5011799
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Undgå, at slangen ruller sig sammen eller flyder under væskeoverførselsapplikationer
Tilspidset slangemodhagsfitting kan nemt indsættes i den indvendige diameter (ID) af fleksible slanger. Hold slangen nedsænket i væske, for at forhindre flydning og sikre uafbrudt væskestrøm. Konstrueret af kemisk inert PTFE. Autoklaverbar, —hvilket giver mulighed for nem sterilisering og genbrug
Tekniske data
Slangestørrelse 5/16 tommer til 7/16 tommer.