Få mere at vide
Hellma Gennemstrømningscelle, 3-i-1, 177-QS
Artikelnummer. p-7160234
Kapacitet (metrisk):
110μ L
550μ L
Vejlængde:
10 x 1 mm
10 x 5 mm
Artikelnummer. 15859824
Brand: Hellma 1767601540
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Meget ren Suprasil™ Gennemstrømningskuvette af kvartsglas til absorbans-, transmissions- og fluorescensmålinger og designet med 2 FEP-rørskrueforbindelser.
  • Højren syntetisk smeltet silica kvarts konstruktion
  • UV/VIS rækkevidde
  • Integrerede skrueforbindelser til FEP-rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 550μ L
Materiale Suprasil Kvarts
Bredde (metrisk) interiør 5 mm
Inkluderer To skrueforbindelser, FEB-rør
Mængde 1/Pk
Vejlængde 10 x 5 mm
Bølgelængdeområde 200 - 2500 mm
Højde (metrisk) 35 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm