Få mere at vide
Hellma Gennemstrømningscelle, 3-i-1, 177-QS
Artikelnummer. 15859824
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
110μ L
550μ L
Vejlængde:
10 x 1 mm
10 x 5 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Vejlængde
15859824 550μ L 10 x 5 mm
15786962 110μ L 10 x 1 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15859824 Leverandør Hellma Leverandørnr. 1767601540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7380.00 DKK
    7256.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 123.84 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Meget ren Suprasil™ Gennemstrømningskuvette af kvartsglas til absorbans-, transmissions- og fluorescensmålinger og designet med 2 FEP-rørskrueforbindelser.
  • Højren syntetisk smeltet silica kvarts konstruktion
  • UV/VIS rækkevidde
  • Integrerede skrueforbindelser til FEP-rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 550μ L
Materiale Suprasil Kvarts
Bredde (metrisk) interiør 5 mm
Inkluderer To skrueforbindelser, FEB-rør
Mængde 1/Pk
Vejlængde 10 x 5 mm
Bølgelængdeområde 200 to 2500 nm
Højde (metrisk) 35 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm