Få mere at vide
Hellma Gennemstrømningscelle, 3-i-1, 177-QS
Kapacitet (metrisk):
110μ L
550μ L
Vejlængde:
10 x 1 mm
10 x 5 mm
Beskrivelse
- Højren syntetisk smeltet silica kvarts konstruktion
- UV/VIS rækkevidde
- Integrerede skrueforbindelser til FEP-rør
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 110μ L |
| Materiale | Suprasil Kvarts |
| Bredde (metrisk) interiør | 6 mm |
| Inkluderer | To skrueforbindelser, FEB-rør |
| Mængde | 1/Pk |
| Vejlængde | 10 x 1 mm |
| Bølgelængdeområde | 200 - 2500 mm |
| Højde (metrisk) | 35 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |