Få mere at vide
Hellma Gennemstrømningscelle, 137-QS
Artikelnummer. 15888966
Skift visning
Vejlængde:
1 mm
Artikelnummer. Vejlængde
15888966 1 mm
1 options
Artikelnummer. 15888966 Leverandør Hellma Leverandørnr. 137140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2715.00 DKK
    2666.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.57 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Meget ren Suprasil™ Gennemstrømningskuvette af kvartsglas til fluorescensanalyse og designet med indløbs-/udløbsrør.
  • Højren syntetisk smeltet silica kvarts konstruktion
  • UV/VIS rækkevidde
  • Integrerede ind-/udløbsrør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 260μ L
Materiale Suprasil Kvarts
Bredde (metrisk) interiør 9 mm
Inkluderer Indløbs-/udløbsrør
Mængde 1/Pk
Vejlængde 1 mm
Bølgelængdeområde 200 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm