Få mere at vide
Hellma Gennemstrømningscelle, 131-QS
Artikelnummer. 10289611
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3300μ L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10289611 3300μ L
1 options
Artikelnummer. 10289611 Leverandør Hellma Leverandørnr. 1311040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3645.00 DKK
    3579.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 65.83 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 23-04-2027
Meget ren Suprasil™ Gennemstrømningskuvette af kvartsglas til fluorescensanalyse og designet med indløbs-/udløbsrør.
  • Højren syntetisk smeltet silica kvarts konstruktion
  • UV/VIS rækkevidde
  • Integrerede ind-/udløbsrør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3300μ L
Materiale Suprasil Kvarts
Bredde (metrisk) interiør 10 mm
Inkluderer Indløbs-/udløbsrør
Mængde 1/Pk
Vejlængde 10 x 10 mm
Bølgelængdeområde 200 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm