Beskrivelse
- Den bærbare IKA FLOW er en vedhæftning, der danner en flowkemi-reaktor i kombination med din IKA magnetomrører RCT digital. Derudover er den designet til at blive brugt med enhver stinkskabsgaskilde (med en 6 mm trykslange og en adapter til typiske stinkskabsgasforsyninger), såsom trykluft eller nitrogen.
- IKA FLOW's leveringsomfang omfatter udover tilbehøret en glasflaske, en blandechip, støtteskruer, tre on-and-off ventiler, en varmeblok, fire skivereaktorer og et mærket slangesæt.
- Par IKA FLOW med den digitale RCT-omrører-kogeplade.
- Leveringsomfang
- IKA FLOW System
- Glasflaske
- Varmeblok
- CDR.PP standard (4 stk.)
- Kapillær sæt
- Rørsæt
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | 304 rustfrit stål, Nylon (PA) |
| Vægt (metrisk) | 2.7 kg |
| Til brug med (udstyr) | IKA Magnetisk omrører RCT Digital |
| Inkluderer | Glasflaske, blandechip, støtteskruer, tre ventiler, varmeblok, fire skivereaktorer, mærket slangesæt |