Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til temperaturflow og trykregulering
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Flow kontrolsæt
Trykreducer
Til brug med (udstyr):
ThermoFlex™ 3500 - 5000 med P3 eller P4 pumper
ThermoFlex™ 7500 - 24000 med P3, P5, T5 og T9 pumper
ThermoFlex™ 900 - 10000 med P1, P2 eller T1 pumper
Størrelse:
1 in. NPT
1/2 tomme. NPT
3/4 tommer. NPT
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tilpas flow- og trykoutput af recirkulerende kølere til at matche behovene i din proces. Fås i flere populære størrelser Thermo Scientific™ Flow- og trykstyringssæt til Thermo Scientific kølere kan få dig i gang uden besværet med at finde dele.
- Designet til at arbejde med din Thermo Scientific recirkulerende køler
- Fås i populære størrelser, der matcher dine recirkulerende køleretilslutninger og interface med din proces
- Undgå gættearbejdet med at finde dele, der matcher dine recirkulerende køleretilslutninger
- Designet til at matche driftsområdet for din recirkulerende køler
Yderligere spørgsmål? Kontakt venligst Thermo Scientific Teknisk support, hvis du ’er usikker på, hvordan du bedst kan forfine flowet og trykket i din recirkulerende kølemaskine.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | ThermoFlex™ 900 - 10000 med P1, P2 eller T1 pumper |
| Pumpetype | Centrifugalpumpe, turbinepumpe |
| Type | Trykreducer |
| Størrelse | 1/2 tomme. NPT |