Få mere at vide
Kartell™ Flowindikatorkugle
Artikelnummer. 11318773
Skift visning
Flowhastighedsområde:
50 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighedsområde Pakningsstørrelse
11318773 50 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 11318773 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0053800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00 DKK
    117.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.84 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Ideel metode til at overvåge væskeretning, flow og farve. Kartell™ Flow Indicator Ball kan bruges vandret eller lodret, og boldens hastighed er proportional med flowet.
  • Til væskeflow fra 50mL/min. i vandret position
  • Til væskeflow fra 140mL/min. i lodret position
  • Minimum luftmængde 3L/min. vandret
  • Minimum luftmængde 8L/min. lodret
  • Kuglens rotationshastighed proportional med flow
  • Må ikke bruges sammen med ætsende væsker eller over 50 °C
  • Stik har OD på 6,5 - 10 mm
Tekniske data
Type Flowboldindikator
Flowhastighedsområde 50 ml/min.
Til brug med (applikation) Til væskeflow fra 50mL/min. i vandret position og 140 ml/min, i lodret position
Højde (metrisk) 57 mm
Længde (metrisk) 102 mm