Få mere at vide
Invitrogen™ Flowcytometri Sub-mikron partikelstørrelse referencesæt
Artikelnummer. 15318535
Skift visning
Mængde:
6 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15318535 6 x 2 ml 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15318535 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. F13839
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Flowcytometri Sub-mikron partikelstørrelse referencesæt
Flowcytometri sub-mikron partikelstørrelsesreferencekittet indeholder seks størrelser af grønt-fluorescerende perler (i diameter fra 0,02 m til μ2,0 m) pakket μi individuelle hætteglas. Hver perle er ensartet i størrelse, og de grøn-fluorescerende farvestoffer er lokaliseret i perlen, hvilket gør perlerne lysere og mere fotostabile end konventionelle overfladefarvede perler.
Disse størrelsesstandarder kan hjælpe med at identificere små biopartikler såsom exosomer, bakterier og vira i eksperimentelle prøver. Dette sæt kan også bruges som et værktøj til at verificere instrumentets ydeevne og etablere parametre, der er egnede til at analysere sub-mikron partikler, herunder:
  • Partikelstørrelse opløsningsgrænse og dynamisk område
  • Følsomhed af frem- og sidespredningsfotomultiplikatorrør
  • Niveau af instrumentets basislinjestøj
  • Laser og optisk justering og stabilitet
  • Stabilitet af fluidiksystemet
    Perlediametrene bestemmes ved transmissionselektronmikroskopi, og perlerne leveres som 2 mL suspensioner med en densitet på∼ 1x 10 6 perler/ml.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Diameter (metrisk) 0,02, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0μ m
    Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C. FRYS IKKE.
    Mængde 6 x 2 ml
    Farve Grøn
    Produkttype Flowcytometri partikelstørrelse referencesæt