Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Flowcytometri farvningsbuffer
Artikelnummer. 15346785
Mængde:
200 mL
600 mL
Pakningsstørrelse:
200ml
600ml
Indeholder natriumazid
Artikelnummer. 15346785
Brand: Invitrogen™ 00422226
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder natriumazid
En bufret saltvandsopløsning indeholdende føtalt bovint serum og natriumazid (0,09%) som konserveringsmiddel. Designet til brug i immunfluorescerende farvningsprotokoller af celler i suspension.
  • Designet til brug i immunfluorescerende farvningsprotokoller af celler i suspension
  • En bufret saltvandsopløsning indeholdende føtalt bovint serum og natriumazid (0,09%) som konserveringsmiddel
  • Denne buffer kan bruges til antistof- og cellefortyndingstrin, såvel som alle de vasketrin, der kræves til overfladefarvning og flowcytometrisk analyse
  • Indeholder animalske serumproteiner for at hjælpe med at minimere uspecifik binding af antistoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 600 mL
Produktlinje eBioscience
Produkttype Farvningsbuffer