Få mere at vide
Invitrogen™ Flowcytometri størrelseskalibreringssæt (ikke-fluorescerende mikrosfærer)
Artikelnummer. 10583473
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10583473 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10583473 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. F13838
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Flowcytometri størrelseskalibreringssæt (ikke-fluorescerende mikrosfærer)
Vores Flow Cytometri Size Calibration Kit har ikke-fluorescerende partikelstørrelseskalibreringsstandarder, der giver en enkel, nøjagtig måde at bestemme cellestørrelser ved hjælp af flowcytometri. Sættet indeholder seks suspensioner af meget ensartede polystyrenmikrosfærer med følgende diametre: 1,0 m, μ2,0 m, μ4,0 μm, 6,0 m, μ10,0 m μog 15,0 μm. Alle mikrosfæresuspensionerne leveres i praktiske dråbehætteglas.
Se yderligere oplysninger om flowcytometrikalibrering og størrelsesreferenceperler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 1, 2, 4, 6, 10, 15
Indhold og opbevaring Indeholder seks hætteglas med meget ensartede polystyrenmikrosfærer: 1,0μ m, 2,0μ m, 4,0μ m, 6,0μ m, 10μ m, 15μ m - diameter mikrosfærer.
  • Opbevares i køleskab ved 2 °C til 8 °C
  • Format Affjedring
    Til brug med (udstyr) Flowcytometre
    Mængde 1 sæt
    Detektionsmetode sprede
    Excitationsbølgelængdeområde ikke-fluorescerende
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Til brug med (applikation) Flowcytometri
    Produkttype Flowcytometri størrelseskalibreringssæt