Få mere at vide
Flow Cup viskositetsstandarder, Paragon Scientific™
Viskositet:
1044 mPa.s (20 °C)
135,9 mPa.s (20 °C)
17,78 mPa.s (20 °C)
1882 mPa.s (20 °C)
281,4 mPa.s (20 °C)
37,22 mPa.s (20 °C)
557,7 mPa.s (20 °C)
72,9 mPa.s (20 °C)
8,945 mPa.s (20 °C)
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
- Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-akkreditering
- Fremstillet iht ASTM D2162 den primære metode til viskositet
- Massefylde g/mL iht ASTM D1480
- Densitet, dynamisk viskositet og kinematisk viskositet angivet ved alle temperaturer
- Sikrer fuld overholdelse af ASTM & IP-testmetodeprotokol
- Fuld sporbarhed til nationale standarder
- 2 års holdbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Viskositet | 8,945 mPa.s (20 °C) |
| Mængde | 500 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 500ML C6 Flow Cup Viscosity Standard
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
Angivne nominelle værdier