Få mere at vide
Paragon Scientific Flow Cup viskositetsstandarder, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16060172
Skift visning
Viskositet:
1044 mPa (20 °C)
135,9 mPa (20 °C)
17,78 mPa (20 °C)
1882 mPa.s (20 °C)
281,4 mPa (20 °C)
37,22 mPa (20 °C)
557,7 mPa (20 °C)
72,9 mPa (20 °C)
8,945 mPa (20 °C)
Pakningsstørrelse:
500ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositet Pakningsstørrelse
16060172 135,9 mPa (20 °C) 500ml
16050172 8,945 mPa (20 °C) 500ml
15929959 17,78 mPa (20 °C) 500ml
16030172 37,22 mPa (20 °C) 500ml
16040172 72,9 mPa (20 °C) 500ml
15939959 281,4 mPa (20 °C) 500ml
15949959 557,7 mPa (20 °C) 500ml
15959959 1044 mPa (20 °C) 500ml
15969959 1882 mPa.s (20 °C) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16060172 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. C60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    722.00 DKK
    555.93 DKK / 500ml
    Spare 166.07 DKK
    23% Slukket
Disse standarder er specielt designet til brug i DIN, Ford , ISO , Shell og Zahn flow kopper. Certificeret ved °20 C og °25 C, hver værdi testes til ASTM D2162 til viskositetsmåling og ASTM D1480 til densitetsmåling, certificeret til de internationale standarder BS EN ISO / IEC 17025 og ISO 17034.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-akkreditering
  • Fremstillet iht ASTM D2162 den primære metode til viskositet
  • Massefylde g/mL iht ASTM D1480
  • Densitet, dynamisk viskositet og kinematisk viskositet angivet ved alle temperaturer
  • Sikrer fuld overholdelse af ASTM & IP-testmetodeprotokol
  • Fuld sporbarhed til nationale standarder
  • 2 års holdbarhed
Tekniske data
Viskositet 135,9 mPa (20 °C)
Mængde 500 mL
Angivne nominelle værdier