Få mere at vide
Flow Cup viskositetsstandarder, Paragon Scientific™
Viskositet:
1044 mPa.s (20 °C)
135,9 mPa.s (20 °C)
17,78 mPa.s (20 °C)
1882 mPa.s (20 °C)
281,4 mPa.s (20 °C)
37,22 mPa.s (20 °C)
557,7 mPa.s (20 °C)
72,9 mPa.s (20 °C)
8,945 mPa.s (20 °C)
Unit Size:
500ml
Description
- Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-akkreditering
- Fremstillet iht ASTM D2162 den primære metode til viskositet
- Massefylde g/mL iht ASTM D1480
- Densitet, dynamisk viskositet og kinematisk viskositet angivet ved alle temperaturer
- Sikrer fuld overholdelse af ASTM & IP-testmetodeprotokol
- Fuld sporbarhed til nationale standarder
- 2 års holdbarhed
Specifications
Specifications
| Viskositet | 1882 mPa.s (20 °C) |
| Certificeringer/compliance | ASTM D2162 |
| Mængde | 500 mL |
Angivne nominelle værdier