Få mere at vide
Flow Cup viskositetsstandarder, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 15929959
Viskositet:
1044 mPa.s (20 °C)
135,9 mPa.s (20 °C)
17,78 mPa.s (20 °C)
1882 mPa.s (20 °C)
281,4 mPa.s (20 °C)
37,22 mPa.s (20 °C)
557,7 mPa.s (20 °C)
72,9 mPa.s (20 °C)
8,945 mPa.s (20 °C)
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 15929959
Brand: Paragon Scientific C10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse standarder er specielt designet til brug i DIN, Ford , ISO , Shell og Zahn flow kopper. Certificeret ved °20 C og °25 C, hver værdi testes til ASTM D2162 til viskositetsmåling og ASTM D1480 til densitetsmåling, certificeret til de internationale standarder BS EN ISO / IEC 17025 og ISO 17034.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-akkreditering
  • Fremstillet iht ASTM D2162 den primære metode til viskositet
  • Massefylde g/mL iht ASTM D1480
  • Densitet, dynamisk viskositet og kinematisk viskositet angivet ved alle temperaturer
  • Sikrer fuld overholdelse af ASTM & IP-testmetodeprotokol
  • Fuld sporbarhed til nationale standarder
  • 2 års holdbarhed
Tekniske data
Viskositet 17,78 mPa.s (20 °C)
Certificeringer/compliance ASTM D2162
Mængde 500 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Type C10, Flow Cup Viscosity Standard
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: White mineral oil, petroleum
Angivne nominelle værdier