Få mere at vide
Cytiva Flowcelle
Artikelnummer. p-8001041 Shop alle Cytiva produkter
Kapacitet (metrisk):
2 μl
6μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11320262
Brand: Cytiva 18112825
UV flow celle
UV Flow Cell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Flow Cell
Kapacitet (metrisk) 2 μl
Materiale ETFE, Glass, Titanium, Fluorocarbon Rubber O-ring
Vejlængde 2 mm