Få mere at vide
Cytiva Flowcelle
Shop alle Cytiva produkter
Kapacitet (metrisk):
2 μl
6μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
UV Flow Cell
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Flow Cell |
| Kapacitet (metrisk) | 2 μl |
| Materiale | ETFE, Glass, Titanium, Fluorocarbon Rubber O-ring |
| Vejlængde | 2 mm |