Få mere at vide
Florylpicoxamid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322706
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322706 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322706 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13666500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Florylpicoxamid
CAS 1961312-55-9
Analyt- eller komponentnavne Florylpicoxamid
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C27 H26 F2 N2 O6
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym L-Alanine, N-[[3-(acetyloxy)-4-methoxy-2-pyridinyl]carbonyl]-, (1S)-2,2-bis(4-fluorophenyl)-1-methylethyl ester, Florylpicoxamid, Florylpicoxamide
InChI formel InChI=1S/C27H26F2N2O6/c1-15(31-26(33)24-25(37-17(3)32)22(35-4)13-14-30-24)27(34)36-16(2)23(18-5-9-20(28)10-6-18)19-7-11-21(29)12-8-19/h5-16,23H,1-4H3,(H,31,33)/t15-,16-/m0/s1
SMIL COc1ccnc(C(=O)N[C@@H](C)C(=O)O[C@@H](C)C(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3)c1OC(=O)C
IUPAC navn [(1S)-2,2-bis(4-fluorophenyl)-1-methyl-ethyl] (2S)-2-[(3-acetoxy-4-methoxy-pyridine-2-carbonyl)amino]propanoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 512.5
Mængde 1 ml
Formel vægt 512.1759 g/mol