Få mere at vide
Florylpicoxamid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Florylpicoxamid |
| CAS | 1961312-55-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Florylpicoxamid |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C27 H26 F2 N2 O6 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | L-Alanine, N-[[3-(acetyloxy)-4-methoxy-2-pyridinyl]carbonyl]-, (1S)-2,2-bis(4-fluorophenyl)-1-methylethyl ester, Florylpicoxamid, Florylpicoxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C27H26F2N2O6/c1-15(31-26(33)24-25(37-17(3)32)22(35-4)13-14-30-24)27(34)36-16(2)23(18-5-9-20(28)10-6-18)19-7-11-21(29)12-8-19/h5-16,23H,1-4H3,(H,31,33)/t15-,16-/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccnc(C(=O)N[C@@H](C)C(=O)O[C@@H](C)C(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3)c1OC(=O)C |
| Vis mere |