Få mere at vide
Florpyrauxifen-benzyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312256
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312256 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30312256 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13666100AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Florpyrauxifen-benzyl
CAS 1390661-72-9
Analyt- eller komponentnavne Florpyrauxifen-benzyl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H14 Cl2 F2 N2 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)-5-fluoro-, phenylmethyl ester, Benzyl 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)-5-fluoropyridine-2-carboxylate, Florpyrauxifen benzyl
InChI formel InChI=1S/C20H14Cl2F2N2O3/c1-28-19-12(21)8-7-11(14(19)23)17-15(24)16(25)13(22)18(26-17)20(27)29-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,9H2,1H3,(H2,25,26)
SMIL COc1c(Cl)ccc(c1F)c2nc(C(=O)OCc3ccccc3)c(Cl)c(N)c2F
IUPAC navn benzyl 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 439.24
Mængde 1 ml
Formel vægt 438.035 g/mol