Få mere at vide
Florisil∣r, 100-200 mesh
Artikelnummer. 11484927
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484927 250 g 250g
11474927 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21870.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 1343-88-0 | MgO3Si | 100,39 g/mol
Florisil anvendes til polyetheradsorbent, som har anvendelser af adsorption og affarvning, adsorbent i gaskromatografi, i vitaminanalyse, antibiotikabehandling, antiklumpningsmiddel, brugt i kosmetik som talkum& babypudder, generelt modificeret plastik, isoleringsmaterialer i mellemklassen, EVA sko materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
Florisil anvendes til polyetheradsorbent, som har anvendelser af adsorption og affarvning, adsorbent i gaskromatografi, i vitaminanalyse, antibiotikabehandling, antiklumpningsmiddel, brugt i kosmetik som talkum& babypudder, generelt modificeret plastik, isoleringsmaterialer i mellemklassen, EVA sko materiale.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, hydrogenfluorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1343-88-0
Molekylær formel MgO3Si
Molekylvægt (g/mol) 100.39
MDL nummer MFCD00078249
InChI nøgle ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Magnesium silicate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Florisil™
Mængde 250 g
Maskestørrelse 100 til 200 mesh
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.