Få mere at vide
Florisil™ , til analyse af pesticidrester, 60-100 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15535266 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15535266 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 15535266 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457725000
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1343-88-0 | MgO3Si | 100.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Florisil™
CAS 1343-88-0
Molekylær formel MgO3Si
Opløselighed Uopløselig i vand
InChI nøgle ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Molekylvægt (g/mol) 100.39
Mængde 500 g
Formel vægt 100.39
Grad Pesticid