Få mere at vide
Florisil™ , Aktiveret ved 675 °C, 60 til 100 Mesh, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15508124 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Emballage:
Poly spand
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15508124 500 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 500g
15518124 2 kg Poly spand 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15508124 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 337207
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
    Velegnet til brug ved kromatografisk oprensning af pesticidrester
Kemiske identifikatorer
CAS 1343-88-0
Molekylær formel MgO3Si
Molekylvægt (g/mol) 100.39
InChI nøgle ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Florisil™
Navn note Activated at 675°C
Mængde 500 g
Maskestørrelse 60 to 100 Mesh
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Specifik vægtfylde 1L = 2.51kg
Grad BAGER ANALYZED™ Reagens