Få mere at vide
Florisil™ , 60 til 100 mesh, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578784 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15578784 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 15578784 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. M36807
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-07-2027
Selektiv adsorbent til gaskromatografi
Kemiske identifikatorer
CAS 1343-88-0
Molekylær formel MgO3Si
Molekylvægt (g/mol) 100.39
InChI nøgle ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Florisil™
Mængde 500 g
Maskestørrelse 60 til 100 mesh
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 2.51kg