Få mere at vide
Florisil, 60-100 mesh, til søjlekromatografi, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til søjlekromatografi
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Florisil™ |
| Navn note | 60-100 mesh, for column chromatography |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | fint pulver |
| Mængde | 5 kg |
| Fieser | 01,393; 09,223 |
| Merck Index | 10, 5509 |
| Emballage | Plast tromle |
| Partikelstørrelse | Particle size analysis (typical values): 60 mesh: 2.0%, 70 mesh: 20.0%, 80 mesh: 41.0%, 100 mesh: 30.0%, 140 mesh: 6.9% |
| Formel vægt | 100.39 |