Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Florisil™ |
| Navn note | 60-100 mesh, til kolonnekromatografi |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | fint pulver |
| Mængde | 250 g |
| Fieser | 01,393; 09,223 |
| Merck Index | 10, 5509 |
| Emballage | Glasflaske |
| Partikelstørrelse | Partikelstørrelsesanalyse (typiske værdier): 60 maske: 2,0%, 70 maske: 20,0%, 80 maske: 41,0%, 100 maske: 30,0%, 140 maske: 6,9% |
| Formel vægt | 100.39 |