Få mere at vide
Florisil™, 60-100 mesh, til kolonnekromatografi
Product Code. 10174830 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Unit Size:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10174830 500 g Glasflaske 500g
10358580 250 g Glasflaske 250g
10793011 1 kg Glasflaske 1kg
10512904 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10174830 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 205455000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Florisil, MgO3Si, CAS-nummer-1343-88-0, 1 kg, Hvid, 01.393; 09,223, 100,39, ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N, 10, 5509, MFCD00078249, 60-100 mesh, til kolonnekromatografi, Glasflaske | CAS: 1343-88-0 | MgO3Si | 100,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1343-88-0
Molekylær formel MgO3Si
Molekylvægt (g/mol) 100.39
MDL nummer MFCD00078249
InChI nøgle ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Specifications
Kemisk navn eller materiale Florisil™
Navn note 60-100 mesh, til kolonnekromatografi
Farve Hvid
Fysisk form fint pulver
Mængde 500 g
Fieser 01,393; 09,223
Merck Index 10, 5509
Emballage Glasflaske
Partikelstørrelse Partikelstørrelsesanalyse (typiske værdier): 60 maske: 2,0%, 70 maske: 20,0%, 80 maske: 41,0%, 100 maske: 30,0%, 140 maske: 6,9%
Formel vægt 100.39