Få mere at vide
Florisil (100-200 mesh), J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588784 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15588784 500 g Poly 500g
1 options
Artikelnummer. 15588784 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. M36907
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Florisil (100-200 mesh)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
CAS 1343-88-0
Mængde 500 g
Molekylær formel MgO3Si
Emballage Poly
Synonym Activated magnesium silicate; Synthetic magnesia-silica gel, Synthetic magnesia-silica gel
InChI nøgle ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Molekylvægt (g/mol) 100.39
Formel vægt 100.38