Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Florisil™ 100-200 mesh
Artikelnummer. p-70307 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
500 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
250g
500g
5kg
Artikelnummer. 10328630
Brand: Thermo Scientific Chemicals 205442500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 100/120 mesh
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Materiale Florisil
Til brug med (applikation) Søjlekromatografi