missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Florfenicol, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492266
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16492266 500 mg 500mg
16438746 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16492266 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1374

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Florfenicol, a commonly used veterinary antibiotic, is currently indicated for the treatment of bovine respiratory disease, and also used in aquaculture for the control of enteric septicemia in catfish.

Florfenicol, a commonly used veterinary antibiotic, is currently indicated for the treatment of bovine respiratory disease, and also used in aquaculture for the control of enteric septicemia in catfish.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Florfenicol
Fysisk form Solid
CAS 73231-34-2
Farve Off-White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H14Cl2FNO4S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym (-)-Florfenicol SCH-25298
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (279.17 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N[C@H](CF)[C@H](O)C1=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C1)C(Cl)Cl
Molekylvægt (g/mol) 358.21
Formel vægt 358.21
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.