Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Florentinsk kolbe, plastbelagt til Stuart™ Roterende fordampere
Kapacitet (metrisk):
500 mL
2 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med Stuart™ rotationsfordampere
- Plastbelagt glas
- 29/32 fatning
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Inddampningskolbe |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Plastbelagt glas |
| Standard konusled | 29/32 |
| Bund form | Flad |