Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Florentinsk kolbe, plastbelagt til Stuart™ Roterende fordampere
Artikelnummer. 12417742
Kapacitet (metrisk):
500 mL
2 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12417742
Brand: Cole-Parmer™ 1009659
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plastbelægning forhindrer splintring. Brugt med Stuart™ Roterende fordampere.
  • Til brug med Stuart™ rotationsfordampere
  • Plastbelagt glas
  • 29/32 fatning
Tekniske data
Oversigt Inddampningskolbe
Kapacitet (metrisk) 2 L
Materiale Plastbelagt glas
Standard konusled 29/32
Bund form Flad