Få mere at vide
Flopropione, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484376
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16484376 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16484376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100562
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Flopropione is a 5-HT receptor antagonist and also a catechol-o-methyltransferase (COMT) inhibitor. Flopropione also as an antispasmodic agent.
Flopropione is a 5-HT receptor antagonist and also a catechol-o-methyltransferase (COMT) inhibitor. Flopropione also as an antispasmodic agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flopropione
CAS 2295-58-1
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H10O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (823.41 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL CCC(C1=C(O)C=C(O)C=C1O)=O
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Formel vægt 182.17
Procent renhed 98.93%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation