Få mere at vide
Brady™ Gulvstander
Vist tekst:
ENTREE INTERDITE
OBS SOL GLISSANT
OBS ZONE DE TRAVAIL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Disse gulvskilte er fremstillet af polyester, med et klart mat skridsikkert laminat for at forhindre faldulykker og samtidig beskytte grafikken nedenunder.
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | HEAVY DUTY GULVSTAND ZONE DE TRAVAIL |
| Vist tekst | OBS ZONE DE TRAVAIL |
| Højde (engelsk) | 25,98 tommer. |
| Højde (metrisk) | 660 mm |
| Form | Rektangel |
| Bredde (engelsk) | 17,72 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 450 mm |
| Farve | Sort, Rød på gul |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Floor Stand |