Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Gulvstandsvisker dispenser
Artikelnummer. 11738188 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Montering:
Fritstående
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Montering Pakningsstørrelse
11738188 Fritstående Hver
1 options
Artikelnummer. 11738188 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 6154
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Brug denne mobile dispenser til hurtigt og nemt at dispensere papirviskere fra en stor rulle. Floor Stand Wiper Dispenser er en stor, robust, blå stålrørsdispenser, der kan flyttes rundt som en fritstående enhed. Dispenser er ideel til travle madområder og hjælper med at opretholde hygiejnestandarder.
  • En blå Kimberly-Clark Professional™ gulvstående stor rulle visker dispenser
  • En mobil, fritstående blå rulle dispenser, der kan flyttes rundt på arbejdspladsen
  • Blåt stålrør Kimberly-Clark dispenser til store viskerruller i travle miljøer
  • Vores bærbare dispenser er ideel til brug i travle madområder, hvor de strengeste hygiejnestandarder er påkrævet
  • Kompatibel med en række forskellige Kimberly-Clark Professional™ , WypAll™ og Kimtech™ blå rulle, vinduesviskere og håndklæder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Gulvstandsvisker dispenser
Farve Blå
Dimensioner (L x B x H) 96 x 51.5 x 55 cm
Længde (engelsk) 37,8''
Længde (metrisk) 96 cm
Bredde (engelsk) 20,3 tommer.
Bredde (metrisk) 51.5 cm
Højde (engelsk) 21,7 tommer
Højde (metrisk) 55 cm
Holder Servietter
Materiale Stål
Montering Fritstående
Antal rum 1
Produkt stil Sideindlæsning
Til brug med (applikation) For at opretholde hygiejnen
Inkluderer Dispenser i stålrør
Mængde 1 stk.