Beskrivelse
- Ideelt for en varieret arbejdsgang – du kan placere vores mobile dispenser, hvor du har brug for det.
- Spar på vedligeholdelsen med vores store kapacitetsstativ, der er designet til nem påfyldning og genopfyldning.
- Spar værdifuld tid ved at tilføje en matchende beholder til beholderen med beholder.
- Kompatibel med forskellige slags Tork tørrepapir og rengøringsklude, så du kan vælge det rigtige produkt til din arbejdsplads.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Gulvstativ viskerdispenser |
| Farve | Rød, røg |
| Alternativt varenummer | 7322540430578 |
| Længde (metrisk) | 64.6 cm |
| Bredde (metrisk) | 53 cm |
| Højde (metrisk) | 100.6 cm |
| Holder | Vådservietter |
| Materiale | Metal, plastik |
| Montering | Fritstående |
| Antal rum | 1 |
| Vis mere |