Få mere at vide
Scotch-Brite™ Gulvpuder, hvid
Artikelnummer. 17188800
Skift visning
Diameter (metrisk):
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
17188800 280 mm Pakke med 5
17168810 305 mm -
17148810 530 mm -
17178810 330 mm Pakke med 5
17178820 355 mm Pakke med 5
17188820 380 mm -
17108820 406 mm -
17168820 432 mm -
17118820 460 mm -
17158820 480 mm Pakke med 5
17128820 505 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17188800 Leverandør Scotch-Brite™ Leverandørnr. 7100159878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    556.00 DKK
    320.78 DKK / Pakke med 5
    Spare 235.22 DKK
    42% Slukket
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til tørpolering og polering af ubeskyttede gulve med roterende gulvmaskiner med standardhastighed. Disse puder er også velegnede til let sprayrensning. De forbedrer gulvglans uden at ridse eller beskadige beskyttede gulve.
  • Anvendes til let rengøring for at hjælpe med at fjerne snavs og skrammer med minimal sløvning af finish
  • Meget formbare fibre giver maksimal pude-til-gulv-kontakt, hvilket giver enestående rengøringsresultater
  • Vendbar og vaskbar polerpude modstår tilstopning og belastning
  • Ensartet fordeling af mineralske slibemidler gennem hele puden og ikke kun på overfladen
  • Leverer ensartet ydeevne med lang levetid på gulvpuderne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Gulvpuder
Farve Hvid
Diameter (metrisk) 280 mm
Til brug med (applikation) Tørpolering og polering af ubeskyttede gulve
Til brug med (udstyr) Standard Speed roterende gulvmaskiner