Få mere at vide
Scotch-Brite™ Gulvpuder, hvid
Ideel til tørpolering og polering af ubeskyttede gulve med roterende gulvmaskiner med standardhastighed. Disse puder er også velegnede til let sprayrensning. De forbedrer gulvglans uden at ridse eller beskadige beskyttede gulve.
Brand:  Scotch-Brite™ 7100159893
862.33 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17128820
  • 1215.00 DKK / Pakke med 5
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 31-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Anvendes til let rengøring for at hjælpe med at fjerne snavs og skrammer med minimal sløvning af finish
  • Meget formbare fibre giver maksimal pude-til-gulv-kontakt, hvilket giver enestående rengøringsresultater
  • Vendbar og vaskbar polerpude modstår tilstopning og belastning
  • Ensartet fordeling af mineralske slibemidler gennem hele puden og ikke kun på overfladen
  • Leverer ensartet ydeevne med lang levetid på gulvpuderne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Gulvpuder
505 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Scotch-Brite™ Gulvpuder, hvid > 505 mm