Få mere at vide
Scotch-Brite™ Gulvpuder, rød
Designet til daglig rengøring og let skrubning for at fjerne let snavs, slidmærker og sorte hælemærker. Disse puder rengøres, når de er fugtige og polerer, når de er tørre. Open-web konstruktion betyder, at denne vaskbare, genanvendelige pude modstår tilstopning og belastning.
Brand:  Scotch-Brite™ 7100182724
423.98 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17158840
  • 590.00 DKK / Pakke med 5
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Til daglig rengøring og let skrubning
  • Fjerner let snavs, slidmærker og sorte hælmærker
  • Renser, når den er fugtig, og polerer, når den er tør
  • Formbare fibre giver maksimal pude-til-gulv-kontakt
  • Vendbar, vaskbar pude modstår tilstopning og belastning
  • Konsekvent, dokumenteret ydeevne med lang levetid på gulvpuderne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Gulvpude
Rød
305 mm
Daglig rengøring, let skrubning
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Scotch-Brite™ Gulvpuder, rød > 305 mm