Få mere at vide
Scotch-Brite™ Gulvpuder, rød
Diameter (metrisk):
203 mm
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
584 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Til daglig rengøring og let skrubning
- Fjerner let snavs, slidmærker og sorte hælmærker
- Renser, når den er fugtig, og polerer, når den er tør
- Formbare fibre giver maksimal pude-til-gulv-kontakt
- Vendbar, vaskbar pude modstår tilstopning og belastning
- Konsekvent, dokumenteret ydeevne med lang levetid på gulvpuderne
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Gulvpude |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) | 460 mm |
| Til brug med (applikation) | Daglig rengøring, let skrubning |